Läs mer
Honeywell™ TRICOTON Ljushandskar
Produktkod. 12683343
Change view
Storlek:
7
8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12683343 7
12693343 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 12683343 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer RGT550T7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.00 SEK
    16.71 SEK / Paket med 1
    Save 14.29 SEK
    46% Av
Beräknad leverans: 08-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Honeywell™ TRICOTON Light Gloves är en lätt stickad handske i 100 % bomull gjord av lätt garn.
  • 100% bomullslätt stickad handske
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen och har god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och ökad stabilitet
  • Med ett neutralt pH-värde och utan någon behandling tolereras denna bomull utmärkt av huden och begränsar svettupptaget
  • Den täta stickan ger handsken perfekt stöd, begränsar smutsens genomträngning, ger en bra känsla samtidigt som den skyddar mot små skärsår
  • Ljus färg förbättrar handskens hygien och renlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad EN 420-2003 EEG Grundstandarder
Konstruktion Sömlös stickad stickning
Beskrivning 13-spårvidd
Material Bomull
Storlek 7
Handske manschettstil Elastisk
Längd (metrisk) 23 cm