Läs mer
Honeywell™ TRICOTON Ljushandskar
Produktkod. 12693343
Change view
Storlek:
7
8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
12693343 8
12683343 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12693343 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer RGT550T8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.05 SEK
    16.71 SEK / Paket med 1
    Save 19.34 SEK
    53% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ TRICOTON Light Gloves är en lätt stickad handske i 100 % bomull gjord av lätt garn.
  • Lätt stickad handske i 100 % bomull
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen och god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
  • Med en neutral pH-nivå och utan någon behandling tolereras denna bomull perfekt av huden och begränsar absorptionen av svett
  • Den täta stickningen ger handsken ett perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts, ger en bra touch samtidigt som det ger skydd mot små skärsår
  • Ljus färg förbättrar handskens hygien- och renhetsegenskaper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420-2003 EEC Grundläggande standarder
Konstruktion Sömlös stickning
Beskrivning 13 gauge
Material Bomull
Storlek 8
Handske manschettstil Elastisk
Längd (metrisk) 23 cm