Läs mer
Honeywell Safety Products™ Tricoton Ultralight Gloves
Produktkod. 12683333
Change view
:
Size: 6
Produktkod.
12683333 Size: 6
1 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 12683333 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer RGT350T6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Protect your hands from small cuts using these comfortable and lightweight knitted cotton gloves. Honeywell Safety Products™ Tricoton Ultralight Gloves are designed for fine handling in clean environments.
  • 100% cotton (untreated) lightweight knitted glove.
  • Suitable for fine handling in a clean environment.
  • Can be worn as an under-glove.
  • Close fitting.
  • Good dexterity.
  • Neutral pH.
  • Sweat absorbing.
  • Tight knit provides support, dexterity, comfort, limits dirt penetration and protects against small cuts.
  • Elasticized cuff.
  • Light color promotes hygiene and cleanliness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE CATEGORY I Minor risks, EN 420-03 EEC Basic standards, EC Category PPE 1
Klassificering Dexterity: 5
Konstruktion String Knit
Beskrivning Gauge 13
Material Cotton
Produkttyp Gloves
Storlek 6
För användning med (applikation) Fine handling in clean environment. Can be used as an under-glove. Automotive, Catering, Food and Logistics industries.
Inkluderar Elasticized cuff
Kvantitet 1 Each
Motståndskraftig mot Cuts
Längd (metrisk) 23 mm