Läs mer
Tricyclazole, MedChemExpress
Produktkod. 16428476
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16428476 100 mg
1 options
Produktkod. 16428476 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0848
MedChemExpress Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclazole
Fysisk form Solid
CAS 41814-78-2
Färg Yellow
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7N3S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (660.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C2N3C(SC2=CC=C1)=NN=C3
Molekylvikt (g/mol) 189.24
Formel vikt 189.24
Procent renhet 98.81%