Läs mer
Tricyclazole, TRC
Produktkod. 30133621
Change view
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30133621 2.5 g 2.5g
30133088 10 g -
30041327 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2914652.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41814-78-2
Molekylformel C9 H7 N3 S
Molekylvikt (g/mol) 189.24
Synonym 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole, 5-methyl-, 5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole, Baan, Beam, Dhanteam, EL 291, Elanco 291, Gain, Gain (pesticide), MTB, Sivic, Tricyclazole
IUPAC-namn 8-methyl-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzothiazole
LEDER Cc1cccc2sc3nncn3c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclazole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7N3S/c1-6-3-2-4-7-8(6)12-5-10-11-9(12)13-7/h2-5H,1H3
Formel vikt 189.0361
Procent renhet >95%