Läs mer
Tricyclene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricyclene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 136.1252 |