Läs mer
Tocris Bioscience™ Tricyclic cytosine tC
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30000442
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30000442 10 mg
1 options
Produktkod. 30000442 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7814/10
Fluorescent tricyclic cytosine analog for RNA imaging
Tricyclic cytosine tC is a fluorescent cytosine analog for imaging RNA in living cells. Enables the investigation of RNA synthesis, degradation, and trafficking at single-cell resolution when combined with confocal imaging. Excitation/emission maxima (λ) = 375/505 nm; extinction coefficient = 4000 M-1 cm-1; quantum yield = 0.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material 3-β-D-Ribofuranosyl-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]benzothiazin-2(3H)-one
CAS 1174063-74-1
Kvantitet 10 mg
Mål Fluorescent RNA Probes
Molekylformel C15H15N3O5S
Renhet 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.