Läs mer
Tricyklohexylfosfin (90 %), TRC
Produktkod. 30452698
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452698 1 g
1 options
Produktkod. 30452698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7746001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Molekylformel C18H33P
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
InChI formel InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
LEDER C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
IUPAC-namn tricyklohexylfosfan
Molekylvikt (g/mol) 280.43
Formel vikt 280.232