Läs mer
Tricyklohexylfosfin (90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricyclohexyl Phosphine |
| CAS | 2622-14-2 |
| Molekylformel | C18H33P |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 158657, Tricyclohexylphosphine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2 |
| LEDER | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| IUPAC-namn | tricyklohexylfosfan |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.43 |
| Formel vikt | 280.232 |