Läs mer
Tricyklohexylklorotin, TRC
Produktkod. 30454822
Change view
Kvantitet:
2.5 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30454822 10 g -
30456829 5 g -
30457233 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30454822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77450010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3091-32-5
Molekylformel C18 H33 Cl Sn
Molekylvikt (g/mol) 403.62
Synonym Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
IUPAC-namn Kloro(tricyklohexyl)stannane
LEDER Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexyltin chloride
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Formel vikt 404.1293