Läs mer
Tricyklohexylfosfin, 97 %
Produktkod. 10756923 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10756923 1 g Glasflaska 1g
10230041 5 g Glasflaska 5g
10207323 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10756923 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 421610010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280,42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2622-14-2
Molekylformel C18H33P
Molekylvikt (g/mol) 280.42
MDL-nummer MFCD00003853
InChI-nyckel WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC-namn tricyklohexylfosfan
LEDER C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexylphosphine
Smältpunkt 77,0 °C till 83,0 °C
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 16, IV, 947
Merck Index 10, 9456
Formel vikt 280.42
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tricyclohexyl phosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexyl phosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.