Läs mer
Tricyklohexylfosfinoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11397258
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397258 1 g 1g
11387258 5 g 5g
11377258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11397258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030387.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13689-19-5 | C18H33OP | 296.44 g/mol
Tricyklohexylfosfinoxid används som en ligand för en rad metallkatalyserade organiska transformationer. Ligand som används i den Pd-katalyserade kopplingen av malononitril med arylhalider.1 Skrymmande fosfinligand som används med en Pd(0)-triolefinisk makrocykelkatalysator för Suzuki-koppling av arylbromider och klorider. Denna ligand appliceras med Ni som en nyckelmellanprodukt vid bildningen av cyklopentanföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13689-19-5
Molekylformel C18H33OP
Molekylvikt (g/mol) 296.44
MDL-nummer MFCD00014298
InChI-nyckel LEFPWWWXFFNJAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine oxide, phosphine oxide, tricyclohexyl, dicyclohexylphosphoroso cyclohexane, tricyclohexylphosphineoxide, acmc-1bo3x, 4-16-00-01009 beilstein handbook reference, tricyclohexylphosphine oxide 1g
PubChem CID 26187
IUPAC-namn dicyklohexylfosforylcyklohexan
LEDER O=P(C1CCCCC1)(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexylphosphine oxide
Smältpunkt 155°C to 157°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3464
Löslighetsinformation Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formel vikt 296.42
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.