Läs mer
Tricyklohexylfosfin, teknisk kvalitet
Produktkod. 11316269
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316269 5 g 5g
11306269 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316269 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044854.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280,436 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2622-14-2
Molekylformel C18H33P
Molekylvikt (g/mol) 280.436
MDL-nummer MFCD00003853
InChI-nyckel WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
IUPAC-namn tricyklohexylfosfan
LEDER C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexylphosphine
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Färg Vitt
Odör Obehagligt
Kvantitet 5 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 280.42
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tricyclohexylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.