Läs mer
Tricyklohexylfosfoniumtetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10137183 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10137183 1 g Glasflaska 1g
10764174 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10137183 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 386830010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58656-04-5
Molekylformel C18H34BF4P
Molekylvikt (g/mol) 368.25
MDL-nummer MFCD03840580
InChI-nyckel MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Synonym tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
LEDER F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Smältpunkt 165.0°C to 169.0°C
Färg Vitt
Elementaranalys 98.5% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
IUPAC-namn tricyklohexylfosfanium;tetrafluorborat
Formel vikt 368.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.