Läs mer
Tricyklohexyltinklorid, 97 %
Produktkod. 15481768
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15481768 25 g 25g
15461768 1 g 1g
15471768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15481768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55493.14
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 3091-32-5 | C18H33ClSn | 403,622 g/mol
Tricyklohexyltennklorid används vid framställning av dicyklohexyldisulfid. Det används också vid syntes av tennorganiska derivat av 2-tiofenkarboxylsyra som enzymhämmare och antibakteriella medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Tricyklohexyltennklorid används vid framställning av dicyklohexyldisulfid. Det används också vid syntes av tennorganiska derivat av 2-tiofenkarboxylsyra som enzymhämmare och antibakteriella medel.
Löslighet
Löslig i etanol, eter, toluen och kloroform. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3091-32-5
Molekylformel C18H33ClSn
Molekylvikt (g/mol) 403.622
MDL-nummer MFCD00003817
InChI-nyckel OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin
PubChem CID 76539
IUPAC-namn klor(tricyklohexyl)stannan
LEDER C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tricyclohexyltin chloride
Smältpunkt 123 °C till 125 °C
Linjär formel (C6H11)3SnCl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3146
Löslighetsinformation Löslig i etanol, eter, toluen och kloroform. Olöslig i vatten.
Formel vikt 403.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.