Läs mer
Tricyclopentadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricyclopentadiene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18/c1-2-10-11(3-1)13-7-12(10)14-8-4-5-9(6-8)15(13)14/h1-2,4-5,8-15H,3,6-7H2 |