missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tricyclopentadiene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tricyclopentadiene |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18/c1-2-10-11(3-1)13-7-12(10)14-8-4-5-9(6-8)15(13)14/h1-2,4-5,8-15H,3,6-7H2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?