Läs mer
Tridecanal, 96%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468607
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468607 5 g 5g
11478607 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11468607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19722.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10486-19-8
Molekylformel C13H26O
Molekylvikt (g/mol) 198.35
MDL-nummer MFCD00007018
InChI-nyckel BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
PubChem CID 25311
IUPAC-namn tridecanal
LEDER CCCCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tridecanal
Namnnotering stabilized
Smältpunkt 14°C to 15°C
Densitet 0.83
Kokpunkt 280°C
Flampunkt 132°C (269°F)
Analysprocentintervall 0.94
Odör Characteristic
Linjär formel CH3(CH2)11CHO
Brytningsindex 1.4384
Kvantitet 5 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 198.35
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.