Läs mer
Tridecane, TRC
Produktkod. 30426437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426437 1 g
30424731 5 g
30422232 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426437 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT0781451G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-50-5
Molekylformel C13 H28
Molekylvikt (g/mol) 184.36
Synonym Tridecane, Cactus Normal Paraffin N 13, N 13, N 13 (paraffin), NSC 66205, Paraffin N 13, n-Tridecane
IUPAC-namn Tridecane
LEDER CCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Tridecane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
Formel vikt 184.2191