Läs mer
Tridecanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tridecanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 64118-44-1 |
| Molekylformel | C13 D2 H24 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Tridecanoic-2,2-d2 acid (9 CI), Tridecanoic acid-d2, Tridecylic-α,α-d2 acid, Tridecanoic-2,2-D2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriotridecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.357 |
| Formel vikt | 216.206 g/mol |
| Visa mer |