Läs mer
Tridehydro Pirlimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tridehydro Pirlimycin |
| CAS | 78788-60-0 |
| Molekylformel | C17H25ClN2O5S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S-cis)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-2-pyridinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galactoOctopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25ClN2O5S/c1-4-9-5-6-19-10(7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3/h5-8,11-15,17,21-23H,4H2,1-3H3,(H,20,24)/t8-,11-,12+,13-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| LEDER | CCc1ccnc(c1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC-namn | N-[(1S,2R)-2-chloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-methylsulfanyloxan-2-yl]propyl]-4-ethylpyridine-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.91 |
| Formel vikt | 404.1173 |