Läs mer
Tridemorph, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholine |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-16-18(2)21-19(3)17-20/h18-19H,4-17H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 297.3032 |