missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trideuteromethyl Methanethiosulfonate, TRC

Produktkod. 30482752
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482752 25 mg
30468453 5 mg
30476387 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482752 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32150325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 55800-37-8
Molekylformel C2H3D3O2S2
Molekylvikt (g/mol) 129.22
Synonym Methanesulfonothioic Acid S-(Methyl-d3) Ester, Thiomethanesulfonic Acid S-(Methyl-d3) Ester, MMTS-d3, NSC 21545-d3, S-(Methyl-d3) Methanesulfonothioate, S-(Methyl-d3) Methanethiosulfonate
LEDER CCOC(=O)\C(C)=C(C)/N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Trideuteromethyl Methanethiosulfonate
Kvantitet 25 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.