Läs mer
Tridihexetylklorid, TRC
Codice prodotto. 30457078
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30457078 100 mg
30455576 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30457078 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT775050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Tridihexethyl Chloride
CAS 4310-35-4
Molekylformel C21 H36 N O . Cl
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (1:1), (3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium chloride (7CI), Ammonium','(3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethyl-','chloride (8CI), Benzenepropanaminium','γ-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-γ-hydroxy-','chloride (9CI), 3-Diethylamino-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol-ethochloride, Pathilon chloride, Tridihexethyl chloride
InChI formel InChI=1S/C21H36NO.ClH/c1-4-22(5-2,6-3)18-17-21(23,19-13-9-7-10-14-19)20-15-11-8-12-16-20;/h7,9-10,13-14,20,23H,4-6,8,11-12,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CCC(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn (3-cyklohexyl-3-hydroxy-3-fenylpropyl)-trietylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 353.97
Formel vikt 353.2485
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.