missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tridocosahexaenoylglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tridocosahexaenoylglycerol |
| CAS | 124596-98-1 |
| Molekylformel | C114H138O12 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | DHA 85TG, DHA Oil, EPAX 0525TG, Meganol D, (all-Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C69H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-39,43-48,52-57,66H,4-6,13-15,22-24,31-33,40-42,49-51,58-65H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,39-36-,46-43-,47-44-,48-45-,55-52-,56-53-,57-54- |
| LEDER | O=C(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OCC(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O |
| IUPAC-namn | propane-1,2,3-triyl (4Z,4'Z,4''Z,7Z,7'Z,7''Z,10Z,10'Z,10''Z,13Z,13'Z,13''Z,16Z,16'Z,16''Z,19Z,19'Z,19''Z)-tris(docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate) |
| Molekylvikt (g/mol) | 1023.51 |
| Formel vikt | 1022.74 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?