Läs mer
trietanolamin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473501 250 g 250g
11463501 100 g 100g
11493501 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11473501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210310983
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 102-71-6
Molekylformel C6H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00002855
InChI-nyckel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]etan-1-ol
LEDER OCCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethanolamine Hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 250 g
Formel vikt 185.65
Fysisk form Pulver