Läs mer
trietanolamin,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483501 500 g 500g
11463501 100 g 100g
11473501 250 g 250g
11493501 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11483501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210310990
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Kemiska identifierare
CAS 102-71-6
Molekylformel C6H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 149.19
MDL-nummer MFCD00002855
InChI-nyckel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etanol
LEDER OCCN(CCO)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethanolamine Hydrochloride
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽ 99%
Kvantitet 500 g
Formel vikt 185.65
Fysisk form Pulver