Läs mer
Trietanolaminhydroklorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11407627
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11407627 250 g 250g
11448592 1000 g 5kg
11497617 1000 g 1000g
11417627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11407627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15678.30
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Proteinreningsreagens Trietanolaminhydroklorid fungerar som ett proteinreningsreagens, ett emulgeringsmedel och ett ytaktivt ämne. Det används i studien av kemisk tvärbindning av kloroplastkopplingsfaktor och fungerar som ett medium för analys av adenosindifosfat (ADP). Det fungerar som en organisk tillsats vid malning av cementklinker och som komplexbildare för aluminiumjoner i vattenlösningar. Den används för neutralisering av fettsyror och justering av buffert-pH samt används för att lösa upp oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Proteinreningsreagens Trietanolaminhydroklorid fungerar som ett proteinreningsreagens, ett emulgeringsmedel och ett ytaktivt ämne. Det används i studien av kemisk tvärbindning av kloroplastkopplingsfaktor och fungerar som ett medium för analys av adenosindifosfat (ADP). Det fungerar som en organisk tillsats vid malning av cementklinker och som komplexbildare för aluminiumjoner i vattenlösningar. Den används för neutralisering av fettsyror och justering av buffert-pH samt används för att lösa upp oljor.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-39-8
Molekylformel C6H16ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.648
MDL-nummer MFCD00012596
InChI-nyckel HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
IUPAC-namn 2-[bis(2-hydroxietyl)amino]etanol;hydroklorid
LEDER C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethanolamine hydrochloride
Smältpunkt 177°C to 179°C
Linjär formel (HOCH2CH2)3N·HCl
Kvantitet 250 g
Beilstein 3909940
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9665
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 185.65
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.