Läs mer
Triethanolamine, Millipore™
Codice prodotto. 10765991
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
Dimensione della confezione:
1 L
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
10765991 1 L 1 L
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10765991 Fornitore Millipore N. del fornitore 1083791000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
GR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-71-6
Specifica
Smältpunkt 21°C
Densitet 1.12 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 360°C/1013 hPa (decomposition)
Molekylformel N(CH2CH2OH)3
MDL-nummer MFCD00002855
Kvantitet 1 L
Synonym Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA, Triethanolamine
Molekylvikt (g/mol) 149.19
Kvalitet Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.