Läs mer
Trietanolaminlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12972215 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12972215 100 mL Flaska 100ml
12982215 250 mL Flaska 250ml
12992215 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12972215 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 050 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Kemiska identifierare
CAS 9005-65-6
Molekylformel (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6
Molekylvikt (g/mol) 604.82
MDL-nummer MFCD00082107
InChI-nyckel HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N
IUPAC-namn 2-{2-[3,5-bis(2-hydroxietoxi)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxietoxi)etoxi}etyl-(9E)-oktadek-9-enoat
LEDER CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethanolamine
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL