Läs mer
Triethanolamine, TRC
Kvantitet:
1 g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trolamine |
| CAS | 102-71-6 |
| Molekylformel | C6 H15 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Trolamine, 2,2',2''-Nitrilotriethanol, 2,2',2''-Nitrilotrisethanol, Ethanol','2,2',2''-nitrilotri- (8CI), 2,2',2''-Nitrilotriethanol, 2,2',2''-Nitrilotris[ethanol], 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol, Alkanolamine 244, Biafine, Daltogen, N,N,N-Tri(2-hydroxyethyl)amine, NSC 36718, Nitrilotriethanol, Rhenofit 3555, S 80, S 80 (amine), Sterolamide, Sting-Kill, TEA, TEA (amino alcohol), TEA 99LFG, TEOA, Tri(2-hydroxyethyl)amine, Triethanolamin, Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, Tris(β-hydroxyethyl)amine, Tris-amino Ultra PC, Trolamine, tris-(2-Hydroxyethyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2 |
| LEDER | OCCN(CCO)CCO |
| IUPAC-namn | 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vikt | 149.1052 |