Läs mer
Triethoxyoctylsilane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 2943-75-1 |
| Smältpunkt | -75.5°C |
| Densitet | 0.87 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 98°C to 99°C/2.7 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00039883 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane, Triethoxyoctylsilane |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.49 |
| Kvalitet | Research |