Läs mer
Trietoxisilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11429567
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429567 10 g 10g
11439567 50 g 50g
11449567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11429567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22063.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Trietoxisilan är råmaterial för syntes av silantillsatsmedel och silikonolja. Det används som ett reduktionsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietoxisilan är råmaterial för syntes av silantillsatsmedel och silikonolja. Det används som ett reduktionsmedel.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, starka syror, baser, vatten/fukt. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 998-30-1
Molekylformel C6H15O3Si
Molekylvikt (g/mol) 163.268
MDL-nummer MFCD00009061
InChI-nyckel PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
IUPAC-namn trietoxikisel
LEDER CCO[Si](OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 134°C to 135°C
Kemiskt namn eller material Triethoxysilane
Smältpunkt -170°C
Kvantitet 10 g
Linjär formel (CH3CH2O)3SiH
UN-nummer UN3384
Beilstein 1738989
Flampunkt 26°C (78°F)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formel vikt 164.28
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.377
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.885
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethoxysilane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.