Läs mer
Triethoxyvinylsilane, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15824251
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15824251 100 mL 100ml
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15824251 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8082760100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 78-08-0
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 156°C/1013 hPa
Molekylformel (C2H5O)3SiCH=CH2
MDL-nummer MFCD00009063
Kvantitet 100 mL
Synonym Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane, Triethoxyvinylsilane
Molekylvikt (g/mol) 190.31