Läs mer
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11308565
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11308565 5 g 5g
11318565 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11308565 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12014.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7459-46-3
Molekylformel C11H18O6
Molekylvikt (g/mol) 246.259
MDL-nummer MFCD00009154
InChI-nyckel TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC-namn triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate
LEDER CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
Densitet 1.074
Kokpunkt 104°C to 105°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 5 g
Beilstein 1796294
Formel vikt 246.26
Procent renhet 99%