Läs mer
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 99%
Produktkod. 10627302 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10627302 100 g Glasflaska 100g
10636714 5 g Glass bottle 5g
10285330 25 g Glass bottle 25g
10217213 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10627302 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139611000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7459-46-3 | C11H18O6 | 246.259 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7459-46-3
MDL-nummer MFCD00009154
InChI-nyckel TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
IUPAC-namn trietyletan-1,1,2-trikarboxylat
LEDER CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyle1, 1, 2-ethanetricarboxylate
Färg Färglös
Densitet 1.07g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C11H18O6
Linjär formel C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Brytningsindex 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 813
Molekylvikt (g/mol) 246.259
Formel vikt 246.26
Procent renhet ≥98.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.