Läs mer
Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, 97%
Produktkod. 11460997
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460997 25 g 25g
11450997 5 g 5g
11470997 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23392.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4105-92-4 | C15H18O6 | 294.303 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4105-92-4
Molekylformel C15H18O6
Molekylvikt (g/mol) 294.303
MDL-nummer MFCD00236389
InChI-nyckel KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl trimesate, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, triethyl ester, trimesic acid triethyl ester, triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, ethyl 3,5-bis ethoxycarbonyl benzoate, 1,3,5-triethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, acmc-20a6fr, bzta02, 1,3,5-tri ethoxycarbonyl benzene, triethyl 1,5-benzenetricarboxylate
PubChem CID 226764
IUPAC-namn trietylbensen-1,3,5-trikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Smältpunkt 132°C to 135°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 294.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.