Läs mer
Trietyl 2-fluoro-2-fosfonoacetat, 96 %
Produktkod. 11354825
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354825 1 g 1g
11364825 5 g 5g
11374825 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17913.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 2356-16-3 | C8H16FO5P | 242,183 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2356-16-3
Molekylformel C8H16FO5P
Molekylvikt (g/mol) 242.183
MDL-nummer MFCD00134400
InChI-nyckel FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734865
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforyl-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Densitet 1.194
Kokpunkt 75°C (0.01 mmHg)
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 1 g
Beilstein 1912161
Formel vikt 242.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.