Läs mer
Trietyl 2-fosfonobutyrat, 97 %
Beskrivning
Reaktant som används för framställning av furospinosulin-1 och analoger som hypoxiselektiva antitumörmedel, aminokinoliner som beta-site amyloidprekursorproteinklyvande enzym 1 (BACE1)-hämmare och potentiella anti-Alzheimer-läkemedel, fenylpropansyraperoxisomproliferator-receptoraktiverad (PPAR-aktiverad)α -selektiva agonister som icke-alkoholiska steatohepatit (NASH)-förebyggande medel, PPAR-agonister med fenetylfenylftalimidskelett härrörande från talidomid-relaterade LXR-antagonister, skårsparandeγ -sekretashämmare härledda från PPAR-agonistbibliotek och plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som ett potentiellt anticancermedel, som naturligt finns i Okinawansk svamp av släktet Plakortis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reaktant som används för beredning av furospinosulin-1 och analoger som hypoxiselektiva antitumörmedel, aminokinoliner som amyloidprekursorproteinklyvande enzym 1 (BACE1)-hämmare av beta-ställe och potentiella anti-′Alzheimers läkemedel, fenylpropansyra peroxisom-proliferator-receptor (PPARaktiverad proliferator)α -selektiva agonister som icke-alkoholiska steatohepatit (NASH)-förebyggande medel, PPAR-agonister med fenetylfenylftalimidskelett härrörande från talidomid-relaterade LXR-antagonister, skårsparandeγ -sekretashämmare härledda från PPAR-agonistbibliotek och plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som ett potentiellt anticancermedel, som naturligt finns i Okinawansk svamp av släktet Plakortis.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl 2-phosphonobutyrate |
| Densitet | 1.064 |
| Kokpunkt | 105°C to 106°C (2 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Brytningsindex | 1.433 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 1789280 |
| Löslighetsinformation | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formel vikt | 252.25 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.