Läs mer
Trietyl 2-fosfonobutyrat, 97 %
Produktkod. 11327356
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327356 25 g 25g
11317356 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09329.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 17145-91-4 | C10H21O5P | 252,247 g/mol
Reaktant som används för framställning av furospinosulin-1 och analoger som hypoxiselektiva antitumörmedel, aminokinoliner som beta-site amyloidprekursorproteinklyvande enzym 1 (BACE1)-hämmare och potentiella anti-Alzheimer-läkemedel, fenylpropansyraperoxisomproliferator-receptoraktiverad (PPAR-aktiverad)α -selektiva agonister som icke-alkoholiska steatohepatit (NASH)-förebyggande medel, PPAR-agonister med fenetylfenylftalimidskelett härrörande från talidomid-relaterade LXR-antagonister, skårsparandeγ -sekretashämmare härledda från PPAR-agonistbibliotek och plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som ett potentiellt anticancermedel, som naturligt finns i Okinawansk svamp av släktet Plakortis.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Reaktant som används för beredning av furospinosulin-1 och analoger som hypoxiselektiva antitumörmedel, aminokinoliner som amyloidprekursorproteinklyvande enzym 1 (BACE1)-hämmare av beta-ställe och potentiella anti-′Alzheimers läkemedel, fenylpropansyra peroxisom-proliferator-receptor (PPARaktiverad proliferator)α -selektiva agonister som icke-alkoholiska steatohepatit (NASH)-förebyggande medel, PPAR-agonister med fenetylfenylftalimidskelett härrörande från talidomid-relaterade LXR-antagonister, skårsparandeγ -sekretashämmare härledda från PPAR-agonistbibliotek och plakotenin via Diels-Alder-reaktion, som ett potentiellt anticancermedel, som naturligt finns i Okinawansk svamp av släktet Plakortis.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17145-91-4
Molekylformel C10H21O5P
Molekylvikt (g/mol) 252.247
MDL-nummer MFCD00041347
InChI-nyckel GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforylbutanoat
LEDER CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-phosphonobutyrate
Densitet 1.064
Kokpunkt 105 °C till 106 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 1789280
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 252.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.