Läs mer
Trietyl-2-fosfonpentanoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307278
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11307278
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030413.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 35051-49-1 | C11H23O5P | 266.274 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 35051-49-1
Molekylformel C11H23O5P
Molekylvikt (g/mol) 266.274
MDL-nummer MFCD00015163
InChI-nyckel BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
PubChem CID 98244
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforylpentanoat
LEDER CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-phosphonopentanoate
Färg Färglös
Kokpunkt 98°C (2 mmHg)
Linjär formel (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Kvantitet 2 g
Formel vikt 266.27
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.