Läs mer
Trietyl 2-fosfonoppropionat, 98 %
Product Code. 11319809
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11319809 50 g 50g
11309809 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11319809 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B23261.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238,22 g/mol
Trietyl-2-fosfonopropionat används som reaktant vid intramolekylär konjugataddition för syntes av floresolid B, enantioselektiv syntes av spiroindandi-metylättiksyra och i stereoselektiva intramolekylära Diels-Alder-reaktioner. Det spelar en viktig roll i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner och kemoenzymatisk enpotssyntes av gamma-butyrolaktoner. Det används också vid framställning av 3-[2]furyl-2-metyl-akrylsyraetylester genom att reagera med furfural.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietyl-2-fosfonopropionat används som reaktant vid intramolekylär konjugataddition för syntes av floresolid B, enantioselektiv syntes av spiroindandi-metylättiksyra och i stereoselektiva intramolekylära Diels-Alder-reaktioner. Det spelar en viktig roll i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner och kemoenzymatisk enpotssyntes av gamma-butyrolaktoner. Det används också vid framställning av 3-[2]furyl-2-metyl-akrylsyraetylester genom att reagera med furfural.
Löslighet Blandbar med kloroform och metanol
.
Noter
Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3699-66-9
Molekylformel C9H19O5P
Molekylvikt (g/mol) 238.22
MDL-nummer MFCD00009159
InChI-nyckel BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Specifications
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-phosphonopropionate
Densitet 1.111
Kokpunkt 143 °C till 144 °C (12 mmHg)
Flampunkt 88 °C (190 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 50 g
Beilstein 1786994
Löslighetsinformation Blandbar med kloroform och metanol.
Formel vikt 238.22
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.