Läs mer
Trietyl 2-fosfonoppropionat, 98 %
Produktkod. 10469640 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10469640 10 g Glasflaska 10g
10701841 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10469640 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174360100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För CC-obligationsbildning (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3699-66-9
Molekylformel C9H19O5P
Molekylvikt (g/mol) 238.22
MDL-nummer MFCD00009159
InChI-nyckel BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-phosphonopropionate
Namnnotering 98%
Färg Färglös
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 143.0°C to 144.0°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2P(O)CH(CH3)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4310 to 1.4330
Kvantitet 10 g
Beilstein 04, I, 573
Formel vikt 238.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl 2-phosphonopropionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.