Läs mer
Trietyl 2-fosfonpropionat, TRC
Produktkod. 30451194
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30451194 50 g
1 options
Produktkod. 30451194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT79811050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 2-Phosphonopropionate
CAS 3699-66-9
Molekylformel C9H19O5P
Kvantitet 50 g
Synonym 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropionic Acid','','Triethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphoryl)propionic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropanoic Acid Triethyl ester, 2-Phosphonopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoate, Ethyl 2-(Diethoxyphosphoryl)propanoate, Ethyl 2-(diethylphosphono)propionate, Ethyl alpha-diethylphosphonopropionate, Triethyl 2-Phosphonopropanoate, Triethyl 2-phosphonopropionate, Triethyl alpha-Phosphonopropionate, alpha-Diethylphosphonopropionic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3
LEDER CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
IUPAC-namn Etyl 2-dietoxifosforylpropanoat
Molekylvikt (g/mol) 238.22
Formel vikt 238.097