Läs mer
Trietyl 3-fosfonopropionat, 98 %
Produktkod. 11388285
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388285 50 g 50g
11378285 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388285 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10190.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3699-67-0
Molekylformel C9H19O5P
Molekylvikt (g/mol) 238.22
MDL-nummer MFCD00015167
InChI-nyckel JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
PubChem CID 281204
IUPAC-namn etyl-3-dietoxifosforylpropanoat
LEDER CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 3-phosphonopropionate
Densitet 1.094
Kokpunkt 127 °C till 129 °C (2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 50 g
Beilstein 1790966
Formel vikt 238.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.