Läs mer
Trietyl 4-fosfonobutyrat, 97 %
Produktkod. 11368455
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11368455 2 g 2g
11378455 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368455 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10488.04
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2327-69-7 | C10H21O5P | 252,247 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2327-69-7
Molekylformel C10H21O5P
Molekylvikt (g/mol) 252.247
MDL-nummer MFCD00015168
InChI-nyckel FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 281201
IUPAC-namn etyl-4-dietoxifosforylbutanoat
LEDER CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 4-phosphonobutyrate
Kokpunkt 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 2 g
Beilstein 1791802
Synonym triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Formel vikt 252.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.