Läs mer
Trietyl 4-fosfonokrotonat, cis + trans, 94 %
Produktkod. 11433920
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433920 25 g 25g
11414443 10 g 10g
11424443 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10995.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250,23 g/mol
Trietyl-4-fosfonokrotonat används som en reaktant för iminodipropionsyra som en lämnande grupp för DNA-polymerisation genom HIV-1 omvänt transkriptas, oral biotillgänglig GPR40-agonistsyntes, framställning av mGlu4R-agonister och syntes av fluorketonhämmare av grupp VIA-fosfolipinasberoende kalciumfolipinas A2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Trietyl-4-fosfonokrotonat används som
en reaktant för iminodipropionsyra som en lämnande grupp för DNA-polymerisation genom HIV-1 omvänt transkriptas, oral biotillgänglig GPR40-agonistsyntes, framställning av mGlu4R-agonister och syntes av fluorketonhämmare av kalciumfosfolipasberoende grupp A2-fosfolipas.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10236-14-3
Molekylformel C10H19O5P
Molekylvikt (g/mol) 250.23
MDL-nummer MFCD00009192
InChI-nyckel LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Synonym triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
PubChem CID 5365783
IUPAC-namn etyl-(E)-4-dietoxifosforylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl 4-phosphonocrotonate
Namnnotering Cis + trans
Densitet 1.13
Kokpunkt 133 °C till 135 °C (0,4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 25 g
Formel vikt 250.23
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.