Läs mer
Trietylborat, 97 %, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10793892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10793892 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10783892 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428658000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 150-46-9 | Molekylformel: C6H15BO3 | Molekylvikt: 145,99 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-46-9
Molekylformel C6H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 145.99
MDL-nummer MFCD00009073
InChI-nyckel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-namn trietylborat
LEDER B(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl borate
Smältpunkt -84,5 °C
Densitet 0.8580g/mL, 0.858
Kokpunkt 117,0 °C till 118,0 °C
Flampunkt 11 °C
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)3B
Brytningsindex 1,3720 till 1,3740
Kvantitet 800 mL
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner
Formel vikt 145.99
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl borate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.