Läs mer
Trietylborat, 97 %
Produktkod. 11443008
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443008 2500 mL 2500ml
11423008 100 mL 100ml
11433008 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18728.0F
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145,993 g/mol
Trietylborat används som lösningsmedel i hartser, färger, lacker, lim och tätningskemikalier. Det används som en katalysator för syntetiska vaxer och hartser. Det är en aktiv komponent i flamskyddsmedel i textilindustrin och i svetsflussmedel. Den används för att framställa m-tolyl-ättiksyraetylester genom att reagera med 1-brommetyl-3-metyl-bensen och kolmonoxid med användning av 1,5-hexadien-diumklorid som katalysator. Vidare används det inom pyroteknik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylborat används som lösningsmedel i hartser, färger, fernissor, lim och tätningskemikalier. Det används som en katalysator för syntetiska vaxer och hartser. Det är en aktiv komponent i flamskyddsmedel i textilindustrin och i svetsflussmedel. Den används för att framställa m-tolyl-ättiksyraetylester genom att reagera med 1-brommetyl-3-metyl-bensen och kolmonoxid med användning av 1,5-hexadienρdiumklorid som katalysator. Vidare används det inom pyroteknik.
Löslighet Blandbar med
alkohol och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med vatten, starka oxidationsmedel, mineralsyror och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 150-46-9
Molekylformel C6H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 145.993
MDL-nummer MFCD00009073
InChI-nyckel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-namn trietylborat
LEDER B(OCC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl borate
Smältpunkt -85 °C
Densitet 0.858
Kokpunkt 117 °C till 118 °C
Flampunkt 11 °C (51 °F)
Odör Mild
Linjär formel (CH3CH2O)3B
Brytningsindex 1.374
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1176
Beilstein 1699052
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol och eter.
Formel vikt 145.99
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.