Läs mer
Trietylcitrat, 99 %
Produktkod. 10137742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137742 1 kg Plastflaska 1kg
10075942 250 g Plastflaska 250g
11995061 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10137742 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 375060010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    840.16 SEK
    754.65 SEK / 1kg
    Save 85.51 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-93-0
Molekylformel C12H20O7
Molekylvikt (g/mol) 276.29
InChI-nyckel DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC-namn trietyl-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl citrate
Smältpunkt -46,0 °C
Densitet 1.1360g/mL, 1.136
Kokpunkt 294,0 °C
Flampunkt 151 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1,4400 till 1,4430
Kvantitet 1 kg
Merck Index 15,2325
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 5,7% (25 °C)
Viskositet 35,2 mPa (25 °C)
Formel vikt 276.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.